Merck
EHU016721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OGN
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCACGTGTCTGCTGTGTGTTTGTTTAAGTGGCTCTGTATACTGTGAAGAAGTTGACATTGATGCTGTACCACCCTTACCAAAGGAATCAGCCTATCTTTACGCACGATTCAACAAAATTAAAAAGCTGACTGCCAAAGATTTTGCAGACATACCTAACTTAAGAAGACTCGATTTTACAGGAAATTTGATAGAAGATATAGAAGATGGTACTTTTTCAAAACTTTCTCTGTTAGAAGAACTTTCACTTGCTGAAAATCAACTACTAAAACTTCCAGTTCTTCCTCCCAAGCTCACTTTATTTAATGCAAAATACAACAAAATCAAGAGTAGGGGAATCAAAGCAAATGCATTCAAAAAACTGAATAACCTCACCTTCCTCTACTTGGACCATAATGCCCTGGAATCCGTGCCTCTTAATTTACCAGAAAGTCTACGTGTAATTCATCTTCAGTTCAACAACATAGCTTCAATTACAGATGACACATTCTGCAAGGCTAATGACACCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu Mei et al.
Cell communication and signaling : CCS, 15(1), 34-34 (2017-09-20)
Meningiomas are the most common primary intracranial tumors in adults. While a majority of meningiomas are slow growing neoplasms that may cured by surgical resection, a subset demonstrates more aggressive behavior and insidiously recurs despite surgery and radiation, without effective
Marieke Rienks et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 74(8), 1511-1525 (2016-11-24)
Viral myocarditis can severely damage the myocardium through excessive infiltration of immune cells. Osteoglycin (OGN) is part of the small leucine-rich repeat proteoglycan (SLRP) family. SLRP's may affect inflammatory and fibrotic processes, but the implication of OGN in cardiac inflammation