Merck
EHU016611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KIF7
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCTGTGTGGTGAGGAGCAGGGGTCCCCCGAGGAACTGAGGCAGCGGGAGGCGGCTGAGCCCCTGGTGGGGCGGGTGCTTCCTGTGGGTGAGGCAGGCCTGCCCTGGAACTTTGGGCCTTTGTCCAAGCCCCGGCGGGAACTGCGACGAGCCAGCCCGGGGATGATTGATGTCCGGAAAAACCCCCTGTAAGCCCTCGGGGCAGACCCTGCCTTGGAGGGAGACTCCGAGCCTGCTGAAAGGGGCAGCTGCCTGTTTTGCTTCTGTGAAGGGCAGTCCTTACCGCACACCCTAAATCCAGGCCCTCATCTGTACCCTCACTGGGATCAACAAATTTGGGCCATGGCCCAAAAGAACTGGACCCTCATTTAACAAAATAATATGCAAATTCCCACCACTTACTTCCATGAAGCTGTGGTACCCAATTGCCGCCTTGTGTCTTGCTCGAATCTCAGGACAATTCTGGTTTCAGGCGTAAATGGATGTGCTTGTAGTTCAGGGGTTTGGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fan Ye et al.
The Journal of cell biology, 217(5), 1847-1868 (2018-02-28)
A diffusion barrier at the transition zone enables the compartmentalization of signaling molecules by cilia. The BBSome and the small guanosine triphosphatase Arl6, which triggers BBSome coat polymerization, are required for the exit of activated signaling receptors from cilia, but
Garry L Coles et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005525-e1005525 (2015-10-07)
The cell cycle must be tightly coordinated for proper control of embryonic development and for the long-term maintenance of organs such as the lung. There is emerging evidence that Kinesin family member 7 (Kif7) promotes Hedgehog (Hh) signaling during embryonic