Merck
EHU016311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KCNH8
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCAGATGAACTGCGTTCTGACATCACTATGCACTTGAACAAGGAGATCTTACAGTTGTCCCTTTTTGAATGTGCCAGCCGGGGCTGCCTCAGGTCTCTGTCTCTACACATCAAAACCTCTTTCTGTGCTCCGGGGGAGTATCTGCTGCGTCAAGGGGATGCTTTGCAGGCCATCTACTTTGTATGCTCGGGCTCCATGGAAGTTCTTAAAGACAGCATGGTGCTGGCTATTCTTGGGAAAGGGGATTTAATTGGAGCAAATCTATCAATTAAGGACCAAGTGATCAAGACCAATGCAGATGTAAAGGCTTTAACCTACTGTGATCTCCAGTGTATCATCCTCAAAGGACTCTTTGAAGTGCTAGACCTTTACCCAGAATATGCTCACAAATTCGTGGAAGACATTCAGCATGACCTCACATACAACCTCCGAGAAGGTCATGAGAGTGATGTGATATCAAGACTATCAAACAAATCTATGGTCTCACAGTCAGAGCCCAAGGGAAAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chrisostomos Chrisostomidis et al.
International journal of dermatology, 54(9), 989-995 (2015-07-16)
The aim of this study was to investigate if the expression of CD105 and Ets-1 was predictive of aggressive biologic behavior of non-melanoma skin cancers (NMSC) and to evaluate indicators of local recurrence. A total of 144 patients with NMSC
Velidi H Rao et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 309(6), H1075-H1086 (2015-08-09)
Although degradation of extracellular matrix by matrix metalloproteinases (MMPs) is thought to be involved in symptomatic (S) carotid plaques in atherosclerosis, the mechanisms of MMP expression are poorly understood. Here, we demonstrate that collagen loss in vascular smooth vessel cells
E Douglas Robertson et al.
PloS one, 9(11), e113050-e113050 (2014-11-18)
The molecular response to hypoxia is a critical cellular process implicated in cancer, and a target for drug development. The activity of the major player, HIF1α, is regulated at different levels by various factors, including the transcription factor ELK3. The