Merck
EHU016031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PI4K2B, RP11-717K11.2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTGGATGACCCAGAATTTGCCGATATTATGCTGAGAGCAGAGCAAGCAATAGAAGTTGGAATTTTTCCAGAAAGAATCTCTCAAGGTTCAAGTGGAAGTTACTTTGTGAAGGATCCTAAGAGGAAAATTATTGGTGTGTTTAAACCCAAATCAGAAGAGCCTTATGGTCAACTCAATCCAAAATGGACCAAATATGTCCATAAGGTCTGCTGCCCTTGCTGCTTTGGCCGAGGCTGCCTGATTCCTAATCAGGGGTACCTTTCCGAAGCGGGTGCCTATCTTGTGGACAACAAGCTTCATCTGAGCATTGTACCTAAAACAAAGGTGGTTTGGCTTGTCAGTGAGACATTTAACTATAATGCGATTGACCGTGCAAAATCAAGAGGCAAAAAGTATGCTTTAGAAAAAGTGCCAAAAGTGGGTAGAAAGTTTCATAGGATAGGACTCCCTCCTAAGATTGGTTCCTTTCAGTTATTTGTTGAAGGTTACAAGGAGGCTGAATATTGGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takashi Baba et al.
The EMBO journal, 38(8), e100312-e100312 (2019-08-02)
The small GTPase Rab7 is a key organizer of receptor sorting and lysosomal degradation by recruiting of a variety of effectors depending on its GDP/GTP-bound state. However, molecular mechanisms that trigger Rab7 inactivation remain elusive. Here we find that, among