Wichtige Dokumente
EHU016021
MISSION® esiRNA
targeting human FLVCR2
Größe auswählen
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGGCTGGATAGGTCCAAAACCTACAAAGAGACAACCCTGGTAGTCTATATCATGACACTGGTGGGCATGGTGGTGTACACGTTTACCTTGAACCTGGGACACCTGTGGGTAGTGTTCATCACTGCTGGCACAATGGGCTTCTTTATGACTGGCTATCTCCCACTGGGATTTGAGTTTGCTGTGGAGCTCACGTACCCAGAATCAGAAGGCATCTCCTCCGGCCTCCTCAACATATCTGCACAGGTATTTGGGATCATCTTTACCATCTCCCAGGGCCAGATTATTGACAACTATGGAACCAAGCCTGGGAACATCTTCCTGTGTGTGTTCCTTACTCTTGGAGCAGCCCTCACTGCATTCATTAAGGCAGATCTCCGGAGACAGAAAGCAAACAAAGAAACTCTTGAGAACAAACTCCAAGAGGAGGAGGAGGAGAGCAACACCAGCAAAGTGCCCACTGCTGTGTCAGAGGATCATCTCTGAGAGGAAGGTGGTGACAACTCAGGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FLVCR2(55640) , FLVCR2(55640)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)