Merck
EHU015931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CARD10
Größe auswählen
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GATCCTTCAGCAGCATGTCAGACATCACAGGGAGTGTGACACTTAAGCCCTGGTCCCCTGGCCTCTCTTCGTCCTCATCCTCTGACAGCGTGTGGCCTTTGGGAAAGCCGGAAGGCCTCCTGGCTCGGGGCTGTGGCCTGGACTTCCTCAACAGGTCTCTGGCTATTCGGGTGTCTGGCCGGAGCCCCCCAGGGGGCCCAGAGCCGCAGGACAAGGGACCAGATGGACTGTCGTTTTATGGGGACAGATGGTCTGGGGCTGTGGTGCGCAGGGTGCTGTCTGGGCCTGGGTCCGCCAGGATGGAACCAAGAGAGCAAAGGGTGGAAGCTGCTGGTCTGGAGGGGGCGTGCCTGGAAGCCGAGGCCCAGCAGAGAACCTTGCTCTGGAATCAGGGGTCCACACTCCCCTCCCTGATGGACTCGAAGGCCTGCCAGTCCTTCCACGAGGCCCTAGAAGCCTGGGCAAAGGGACCAGGTGCCGAGCCCTTCTACATTCGTGCCAACCTCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pavithra Shyamsunder et al.
Haematologica, 103(8), 1269-1277 (2018-05-19)
Maturation of granulocytes is dependent on controlled gene expression by myeloid lineage restricted transcription factors. CEBPE is one of the essential transcription factors required for granulocytic differentiation. Identification of downstream targets of CEBPE is vital to understand better its role
Benjamin Causton et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(2), 683-694 (2015-06-05)
Innate immune responses to allergens by airway epithelial cells (AECs) help initiate and propagate the adaptive immune response associated with allergic airway inflammation in asthma. Activation of the transcription factor NF-κB in AECs by allergens or secondary mediators via G
Cheng-Shyuan Rau et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 140(2), 315-326 (2014-05-28)
This aim of this study was to explore the role of miRNA-146a (miR-146a) and its target genes in endothelial cells. We demonstrated that lipopolysaccharide (LPS) induced the upregulation of miR-146a in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), and that the