Merck
EHU013491
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HSF2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAGCCAAGGGAGAGGATTTCAGATGACATCATTATTTATGATGTTACTGATGATAATGCAGATGAAGAAAATATCCCAGTTATTCCAGAAACTAATGAGGATGTTATATCTGATCCCTCCAACTGTAGCCAGTACCCTGATATTGTCATCGTTGAAGATGACAATGAAGATGAGTATGCACCTGTCATTCAGAGTGGAGAGCAGAATGAACCAGCCAGAGAATCCCTAAGTTCAGGCAGTGATGGCAGCAGCCCTCTCATGTCTAGTGCTGTCCAGCTAAATGGCTCATCCAGTCTGACCTCAGAAGATCCAGTGACCATGATGGATTCCATTTTGAATGATAACATCAATCTTTTGGGAAAGGTTGAGCTGTTGGATTATCTTGACAGTATTGACTGCAGTTTAGAGGACTTCCAGGCCATGCTATCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yunling Wen et al.
Scandinavian journal of gastroenterology, 55(6), 677-686 (2020-06-17)
Background: Mucosal healing(MH) is a treatment goal in ulcerative colitis (UC). Our previous studies showed heat shock transcription factor 2 (HSF2) was positively correlated with the activity of UC and had anti-inflammatory potential in DSS-induced colitis, but the role of
Jenny Joutsen et al.
Cell reports, 30(2), 583-597 (2020-01-16)
Maintenance of protein homeostasis, through inducible expression of molecular chaperones, is essential for cell survival under protein-damaging conditions. The expression and DNA-binding activity of heat shock factor 2 (HSF2), a member of the heat shock transcription factor family, increase upon