Merck
EHU012281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CLEC14A
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GACAGCTCCCGATCTCAGTTACTTGCATCGCGGACGAAATCGGCGCTCGCTGGGACAAACTCTCGGGCGATGTGTTGTGTCCCTGCCCCGGGAGGTACCTCCGTGCTGGCAAATGCGCAGAGCTCCCTAACTGCCTAGACGACTTGGGAGGCTTTGCCTGCGAATGTGCTACGGGCTTCGAGCTGGGGAAGGACGGCCGCTCTTGTGTGACCAGTGGGGAAGGACAGCCGACCCTTGGGGGGACCGGGGTGCCCACCAGGCGCCCGCCGGCCACTGCAACCAGCCCCGTGCCGCAGAGAACATGGCCAATCAGGGTCGACGAGAAGCTGGGAGAGACACCACTTGTCCCTGAACAAGACAATTCAGTAACATCTATTCCTGAGATTCCTCGATGGGGATCACAGAGCACGATGTCTACCCTTCAAATGTCCCTTCAAGCCGAGTCAAAGGCCACTATCACCCCATCAGGGAGCGTGATTTCCAAGTTTAATTCTACGACTTCCTCTGCCACTCCTCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yeomyeong Kim et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 48-48 (2020-02-06)
Ischemic stroke is a main cause of mortality. Blood-brain barrier (BBB) breakdown appears to play a critical role in inflammation in patients with ischemic stroke and acceleration of brain injury. The BBB has a protective function and is composed of
Sungwoon Lee et al.
The Journal of clinical investigation, 127(2), 457-471 (2016-12-20)
Controlled angiogenesis and lymphangiogenesis are essential for tissue development, function, and repair. However, aberrant neovascularization is an essential pathogenic mechanism in many human diseases, including diseases involving tumor growth and survival. Here, we have demonstrated that mice deficient in C-type
P J Noy et al.
Oncogene, 34(47), 5821-5831 (2015-03-10)
We previously identified CLEC14A as a tumour endothelial marker. Here we show that CLEC14A is a regulator of sprouting angiogenesis in vitro and in vivo. Using a human umbilical vein endothelial cell spheroid-sprouting assay, we found CLEC14A to be a