Merck
EHU011701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CARTPT
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACGAGAAGGAGCTGATCGAAGCGCTGCAAGAAGTCTTGAAGAAGCTCAAGAGTAAACGTGTTCCCATCTATGAGAAGAAGTATGGCCAAGTCCCCATGTGTGACGCCGGTGAGCAGTGTGCAGTGAGGAAAGGGGCAAGGATCGGGAAGCTGTGTGACTGTCCCCGAGGAACCTCCTGCAATTCCTTCCTCCTGAAGTGCTTATGAAGGGGCGTCCATTCTCCTCCATACATCCCCATCCCTCTACTTTCCCCAGAGGACCACACCTTCCTCCCTGGAGTTTGGCTTAAGCAACAGATAAAGTTTTTATTTTCCTCTGAAGGGAAAGGGCTCTTTTCCTGCTGTTTCAAAAATAAAAGAACACATTAGATGTTACTGTGTGAAGAATAATGCCTTGTATGGTGTTGATACGTGTGTGAAGTATTCTTATTTTATTTGTCTGACAAACTCTTGTGTACCTTTGTGTAAAGAAGGGAAGCTTTGTTTGAAAATTGTATTTTTGTATGTGGCATGGCAGAAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Shcherbina et al.
Molecular and cellular endocrinology, 447, 52-60 (2017-02-27)
Impaired beta-cell function is key to the development of type 2 diabetes. Cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) is an islet peptide with insulinotropic and glucagonostatic properties. Here we studied the role of endogenous CART in beta-cell function. CART silencing in
Ji-Yao Li et al.
Journal of neurophysiology, 121(3), 928-939 (2019-01-17)
Hyperphagia is common in diabetes and may worsen hyperglycemia and diabetic complications. The responsible mechanisms are not well understood. The hypothalamus is a key center for the control of appetite and energy homeostasis. The ventromedial nucleus (VMH) and arcuate nucleus
Shin J Lee et al.
Cell reports, 30(6), 2028-2039 (2020-02-13)
The vagus nerve conveys gastrointestinal cues to the brain to control eating behavior. In obesity, vagally mediated gut-brain signaling is disrupted. Here, we show that the cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) is a neuropeptide synthesized proportional to the food consumed