Merck
EHU011541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GRSF1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGGAGTCAGAGCAGGATGTGCAGAAAGCCTTAGAGAAGCACCGCATGTACATGGGCCAGCGGTATGTGGAAGTATATGAGATAAACAATGAAGATGTGGATGCCTTAATGAAGAGCTTGCAGGTCAAATCTTCGCCTGTGGTAAATGATGGTGTGGTTCGTTTGAGAGGACTTCCTTATAGTTGCAATGAGAAAGACATTGTAGACTTCTTTGCAGGACTGAATATAGTTGACATTACTTTTGTGATGGACTATAGAGGGAGGCGAAAAACAGGGGAAGCCTATGTGCAATTTGAAGAACCAGAAATGGCCAACCAAGCCCTGTTGAAACACAGGGAAGAAATTGGTAATCGATACATCGAGATATTTCCAAGCAGAAGGAATGAAGTTCGAACACATGTCGGTTCTTATAAGGGAAAGAAAATCGCATCTTTTCCTACTGCTAAGTATATAACTGAGCCAGAAATGGTCTTTGAAGAACATGAAGTAAATGAGGATATTCAACCCATGACAGCTTTTGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Su-Jeong Kim et al.
Scientific reports, 9(1), 5546-5546 (2019-04-05)
Senescent cells that accumulate in multiple tissues with age are thought to increase pathological phenotypes. The removal of senescent cells can improve lifespan and/or healthspan in mouse models. Global hypomethylation and local hypermethylation in DNA are hallmarks of aging but