Merck
EHU010941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CYBB
Größe auswählen
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCTTGTGGCTGTGATAAGCAGGAGTTTCAAGATGCGTGGAAACTACCTAAGATAGCGGTTGATGGGCCCTTTGGCACTGCCAGTGAAGATGTGTTCAGCTATGAGGTGGTGATGTTAGTGGGAGCAGGGATTGGGGTCACACCCTTCGCATCCATTCTCAAGTCAGTCTGGTACAAATATTGCAATAACGCCACCAATCTGAAGCTCAAAAAGATCTACTTCTACTGGCTGTGCCGGGACACACATGCCTTTGAGTGGTTTGCAGATCTGCTGCAACTGCTGGAGAGCCAGATGCAGGAAAGGAACAATGCCGGCTTCCTCAGCTACAACATCTACCTCACTGGCTGGGATGAGTCTCAGGCCAATCACTTTGCTGTGCACCATGATGAGGAGAAAGATGTGATCACAGGCCTGAAACAAAAGACTTTGTATGGACGGCCCAACTGGGATAATGAATTCAAGACAATTGCAAGTCAACACCCTAATACCAGAATAGGAGTTTTCCTCTGTGGACCTGAAGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wenjun Wang et al.
Brain research bulletin, 160, 141-149 (2020-05-12)
Sleep deprivation (SD) can induce cognitive and memory impairments. This impairment is in part due to oxidative stress damage in the hippocampus region of the brain. Corilagin (CL), a polyphenol belonging to the tannin family and extracted from Terminalia chebula
Young-Mee Kim et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 312(6), C749-C764 (2017-04-21)
Reactive oxygen species (ROS) derived from NADPH oxidase (NOX) and mitochondria play a critical role in growth factor-induced switch from a quiescent to an angiogenic phenotype in endothelial cells (ECs). However, how highly diffusible ROS produced from different sources can
Xianzhang Zeng et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(2), 783-797 (2018-10-15)
Peri-operative cerebral ischemia reperfusion injury is one of the most serious peri-operative complications that can be aggravated in patients with diabetes. A previous study showed that microglia NOX2 (a NADPH oxidase enzyme) may play an important role in this process.
Christopher R Marlein et al.
Blood, 130(14), 1649-1660 (2017-07-25)
Improvements in the understanding of the metabolic cross-talk between cancer and its microenvironment are expected to lead to novel therapeutic approaches. Acute myeloid leukemia (AML) cells have increased mitochondria compared with nonmalignant CD34
Jing Li et al.
Pathology, research and practice, 214(7), 925-933 (2018-06-03)
Aberrant proliferation and migration of retinal pigment epithelium (RPE) cells contributes to the pathology of various ocular diseases. miR-27b has been reported to be crucial in the regulation of cell differentiation, proliferation, apoptosis, and migration. However, the role of miR-27b