Merck
EHU009621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ERRFI1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACCAGCTGGCTCCTTTAACAAGCCAGCCATAAGGATATCCAACTGTTGTATACACAGAGCTTCTCCTAACTCCGATGAAGACAAACCTGAGGTTCCCCCCAGAGTTCCCATACCTCCTAGACCAGTAAAGCCAGATTATAGAAGATGGTCAGCAGAAGTTACTTCGAGCACCTATAGTGATGAAGACAGGCCTCCCAAAGTACCGCCAAGAGAACCTTTGTCACCGAGTAACTCGCGCACACCGAGTCCCAAAAGCCTTCCGTCTTACCTCAATGGGGTCATGCCCCCGACACAGAGCTTTGCCCCTGATCCCAAGTATGTCAGCAGCAAAGCACTGCAAAGACAGAACAGCGAAGGATCTGCCAGTAAGGTTCCTTGCATTCTGCCCATTATTGAAAATGGGAAGAAGGTTAGTTCAACACATTATTACCTACTACCTGAACGACCACCATACCTGGACAAATATGAAAAATTTTTTAGGGAAGCAGAAGAAACAAATGGAGGCGCCCAAATCCAGCCATTACCTGCTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Da Hyun Kang et al.
BMC cancer, 20(1), 571-571 (2020-06-20)
The resistance of lung cancer to epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI) is one of the unconquered frontiers in chemotherapy. Mitogen-inducible gene 6 (Mig-6) is known to inhibit the kinase activity of epidermal growth factor receptor (EGFR). Similarly, numerous
Zixuan Li et al.
Experimental and molecular pathology, 102(3), 492-499 (2017-05-17)
The ablation of Mig-6 has been shown to induce tumor formation in various tissues. However, the relationships between Mig-6 expression, clinical pathological factors, and prognosis have not been clarified in hepatocellular carcinoma (HCC), and the mechanism by which Mig-6 regulates
Soyoung Park et al.
Oncotarget, 7(8), 8916-8930 (2016-01-14)
Hexavalent Chromium [Cr(VI)] compounds are human lung carcinogens and environmental/occupational hazards. The molecular mechanisms of Cr(VI) carcinogenesis appear to be complex and are poorly defined. In this study, we investigated the potential role of Gene 33 (ERRFI1, Mig6), a multifunctional
Malgorzata Milewska et al.
PloS one, 10(6), e0129859-e0129859 (2015-06-13)
BRAF functions in the RAS-extracellular signal-regulated kinase (ERK) signaling cascade. Activation of this pathway is necessary to mediate the transforming potential of oncogenic BRAF, however, it may also cause a negative feedback that inhibits the epidermal growth factor receptor (EGFR).