Merck
EHU008551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FLOT2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGGCTTGTGAGCAGTTTCTGGGTAAGAATGTGCAGGACATCAAAAACGTCGTCCTGCAGACCCTGGAGGGACATCTGCGCTCCATCCTCGGGACCCTGACAGTGGAGCAGATTTATCAGGACCGGGACCAGTTTGCCAAGCTGGTGCGGGAGGTGGCAGCCCCTGATGTTGGCCGCATGGGCATTGAGATCCTCAGCTTCACCATCAAGGACGTGTATGACAAAGTGGACTATCTGAGCTCCCTGGGCAAGACGCAGACTGCCGTGGTGCAGAGAGATGCTGACATTGGCGTGGCCGAGGCTGAACGGGACGCAGGCATCCGGGAAGCTGAGTGCAAGAAGGAGATGCTGGATGTGAAGTTCATGGCAGACACCAAGATTGCTGACTCTAAGCGAGCCTTCGAGCTGCAAAAGTCAGCCTTCAGTGAGGAGGTTAACATCAAGACAGCTGAGGCCCAGTTGGCCTATGAGCTGCAGGGGGCCCGTGAACAGCAGAAGATCCGGCAGGAAGAGATTGAGATTGAGGTTGTGCAGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhiying Xu et al.
Oncology letters, 19(3), 2243-2250 (2020-03-21)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (iCCA) is a highly malignant neoplasm arising from the intrahepatic bile ducts. As a scaffold protein of lipid rafts, flotillin-2 is upregulated in several types of cancer and promotes tumor progression and metastasis. To the best of our
Rui Liu et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 141(6), 993-1006 (2014-11-19)
To confirm whether flotillin 2 (FLOT2) is a direct target of miR-34a and miR-34a/FLOT2 pathway plays a key role in melanoma proliferation and metastasis. First, miR-34a and FLOT2 expressions were both detected in human tissues and cell lines by qRT-PCR.