Merck
EHU008031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EAF2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAAAACAAGAGTTGAAGGAAGCAGTAAAATTCAGTATCGTAAAGAACAACAGCAACAACAAATGTGGAATTCAGCCAGGACTCCCAATCTTGTAAAACATTCTCCATCTGAAGATAAGATGTCCCCAGCATCTCCAATAGATGATATCGAAAGAGAACTGAAGGCAGAAGCTAGTCTAATGGACCAGATGAGTAGTTGTGATAGTTCATCAGATTCCAAAAGTTCATCATCTTCAAGTAGTGAGGATAGTTCTAGTGACTCAGAAGATGAAGATTGCAAATCCTCTACTTCTGATACAGGGAATTGTGTCTCAGGACATCCTACCATGACACAGTACAGGATTCCTGATATAGATGCCAGTCATAATAGATTTCGAGACAACAGTGGCCTTCTGATGAATACTTTAAGAAATGATTTGCAGCTGAGTGAATCAGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wenhuan Guo et al.
The Prostate, 75(9), 976-987 (2015-03-27)
ELL-associated factor 2 (EAF2) is an androgen-regulated tumor suppressor in the prostate. However, the mechanisms underlying tumor suppressive function of EAF2 are still largely unknown. Identification of factors capable of modulating EAF2 function will help elucidate the mechanisms underlying EAF2
Liquan Cai et al.
Biochemical and biophysical research communications, 447(2), 292-298 (2014-04-15)
The tumor suppressor EAF2 is regulated by androgen signaling and associated with prostate cancer. While EAF2 and its partner ELL have been shown to be members of protein complexes involved in RNA polymerase II transcriptional elongation, the biologic roles for