Merck
EHU007981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ALOX12
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CACCAAGGAAGATGTGACGATGGCCACAGTGATGGGGTCACTACCTGATGTCCGGCAGGCCTGTCTTCAAATGGCCATCTCATGGCATCTGAGTCGCCGCCAGCCAGACATGGTGCCTCTGGGGCACCACAAAGAAAAATATTTCTCAGGCCCCAAGCCCAAAGCTGTGCTAAACCAATTCCGAACAGATTTGGAAAAGCTGGAAAAGGAGATTACAGCCCGGAATGAGCAACTTGACTGGCCCTATGAATATCTGAAGCCCAGCTGCATAGAGAACAGTGTCACCATCTGAGCCCTAGAGTGACTCTACCTGCAAGATTTCACATCAGCTTTAGGACTGACATTTCTATCTTGAATTTCATGCTTTCCTAAAGTCTCTGCTGCTAAGGCTCTATTTCCTCCCCCAGTTAAACCCCCTACATTAGTATCCCACTAGCCCAGGGGAGCAGTAAACTTTCTCTGCAAAGACTAGATCCTTTTTTACGCTTTGCAGACCGCATAGTCACTGTCTCAACTACTCAGCTCTCCTGCTGCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
William H Witola et al.
Infection and immunity, 82(7), 2670-2679 (2014-04-02)
ALOX12 is a gene encoding arachidonate 12-lipoxygenase (12-LOX), a member of a nonheme lipoxygenase family of dioxygenases. ALOX12 catalyzes the addition of oxygen to arachidonic acid, producing 12-hydroperoxyeicosatetraenoic acid (12-HPETE), which can be reduced to the eicosanoid 12-HETE (12-hydroxyeicosatetraenoic acid).
Ji-Li Li et al.
Biochemical and biophysical research communications, 516(3), 991-998 (2019-07-07)
Spinal cord injury (SCI) is terrible damage leading to the deficiencies and results in infinite inconvenience to sufferers. The effective treatment for SCI still meets a larger number of problems. Herein, the underlying molecular mechanism and novel therapy of SCI
Zhen Huang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 514(1), 24-30 (2019-04-25)
Arachidonate lipoxygenase12 (Alox12) and its metabolites 12S-hydroxyeicosatetraenoic acid (12S-HETE) have been implicated in influencing tumor transformation and progression. In this study, we have systematically evaluated the expression, function and the downstream effectors of Alox12 in breast cancer using loss- and