Merck
EHU006131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FBXL20
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACTGCCCTGAACTGGTGACTTTGAACTTGCAGACTTGCTTGCAAATCACAGATGAAGGTCTCATTACTATATGCAGAGGGTGCCATAAGTTACAATCCCTTTGTGCCTCTGGCTGCTCCAACATCACAGATGCCATCCTGAATGCTCTAGGTCAGAACTGCCCACGGCTTAGAATATTGGAAGTGGCAAGATGTTCTCAATTAACAGATGTGGGCTTTACCACTCTAGCCAGGAATTGCCATGAACTTGAAAAGATGGACCTGGAAGAGTGTGTTCAGATAACAGATAGCACATTAATCCAACTTTCTATACACTGTCCTCGACTTCAAGTATTGAGTCTGTCTCACTGTGAGCTGATCACAGATGATGGAATTCGTCACCTGGGGAATGGGGCCTGCGCCCATGACCAGCTGGAGGTGATTGAGCTGGACAACTGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isabelle Tancioni et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(8), 2050-2061 (2014-06-06)
Ovarian cancer ascites fluid contains matrix proteins that can impact tumor growth via integrin receptor binding. In human ovarian tumor tissue arrays, we find that activation of the cytoplasmic focal adhesion (FAK) tyrosine kinase parallels increased tumor stage, β5 integrin
Julia Lindqvist et al.
Molecular biology of the cell, 26(11), 1971-1984 (2015-04-09)
Contrary to cell cycle-associated cyclin-dependent kinases, CDK5 is best known for its regulation of signaling processes in differentiated cells and its destructive activation in Alzheimer's disease. Recently, CDK5 has been implicated in a number of different cancers, but how it