Merck
EHU005471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TGOLN2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAAACCAGCTTGCTGACAAAGGGAAGCTTTCTCCTCATGCTTTCAAAACCGAATCTGGGGAGGAAACTGACCTCATTTCTCCCCCGCAGGAGGAAGTTAAGTCTTCAGAGCCTACTGAGGATGTGGAGCCCAAAGAGGCTGAAGATGATGATACAGGACCCGAGGAGGGCTCACCGCCCAAAGAAGAGAAAGAAAAGATGTCCGGTTCTGCCTCCAGTGAGAACCGTGAAGGGACACTTTCGGATTCCACGGGTAGCGAGAAGGATGACCTTTATCCGAACGGTTCTGGAAATGGCAGCGCGGAGAGCAGCCACTTCTTTGCATATCTGGTGACTGCAGCCATTCTTGTGGCTGTCCTCTATATCGCTCATCACAACAAGCGGAAGATCATTGCTTTTGTCCTGGAAGGAAAAAGATCTAAAGTCACCCGGCGGCCAAAGGCCAGTGACTACCAACGTTTGGACCAGAAGTCCTAACAGAATGGTATATTCCTCTGGAAAAAGATGAACGTCACCAATGGATTGTGCTGCTCTCGTTTCAGCTTTGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chiara Sandri et al.
Cell research, 22(10), 1479-1501 (2012-07-25)
During developmental and tumor angiogenesis, semaphorins regulate blood vessel navigation by signaling through plexin receptors that inhibit the R-Ras subfamily of small GTPases. R-Ras is mainly expressed in vascular cells, where it induces adhesion to the extracellular matrix (ECM) through