Merck
EHU005451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TWNK
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACTGTGGGGTAGCTTCGAGATCAGCAATGTGAGACTAGCCCGGGTCATGCTGACACAGTTTGCCGAGGGGCGGCTGGAAGATCAACTGGACAAATATGATCACTGGGCTGACCGCTTTGAGGACCTGCCCCTCTATTTCATGACTTTCCATGGACAGCAAAGCATCAGGACTGTAATAGATACAATGCAACATGCAGTCTACGTCTATGACATTTGTCATGTGATCATCGACAACCTGCAGTTCATGATGGGTCACGAGCAGCTGTCCACAGACAGGATCGCAGCTCAAGACTACATCATCGGGGTCTTTCGGAAGTTTGCAACAGACAATAACTGCCATGTGACACTGGTCATTCACCCCCGGAAAGAGGATGATGACAAGGAACTGCAGACAGCGTCCATTTTTGGCTCAGCCAAAGCAAGCCAGGAAGCAGACAATGTTCTGATCCTGCAGGACAGGAAGCTGGTAACCGGGCCAGGGAAACGGTATCTGCAGGTGTCCAAGAACCGCTTTGATGGAGATGTAGGTGTCTTCCCGCTTGAGTTC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
HPA058342HPA047204HPA019186
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse, rabbit, guinea pig, dog, human, rat, horse, bovine
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
UniProt accession no.
Q80X71
UniProt accession no.
Q9NUM4
UniProt accession no.
Q9BVX2
UniProt accession no.
Q8IUX1
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.