Merck
EHU005361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MYLK2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGGAAATGGTGTTGCTGGAGATTGAGGTCATGAACCAGCTGAACCACCGCAATCTGATCCAGCTGTATGCAGCCATCGAGACTCCGCATGAGATCGTCCTGTTCATGGAGTACATCGAGGGCGGAGAGCTCTTCGAGAGGATTGTGGATGAGGACTACCATCTGACCGAGGTGGACACCATGGTGTTTGTCAGGCAGATCTGTGACGGGATCCTCTTCATGCACAAGATGAGGGTTTTGCACCTGGACCTCAAGCCAGAGAACATCCTGTGTGTCAACACCACCGGGCATTTGGTGAAGATCATTGACTTTGGCCTGGCACGGAGGTATAACCCCAACGAGAAGCTGAAGGTGAACTTTGGGACCCCAGAGTTCCTGTCACCTGAGGTGGTGAATTATGACCAAATCTCCGATAAGACAGACATGTGGAGTATGGGGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Martinsen et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 466(7), 1377-1389 (2013-10-29)
The Ca(2+)-dependent kinase myosin light chain kinase (MLCK) is the activator of smooth muscle contraction. In addition, it has been reported to be involved in Ca(2+) channel regulation in cultured cells, and we previously showed that the MLCK inhibitor ML-7