Merck
EHU005121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TSPAN12
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGTCACTTTGAAAGCCAGGATGACAAATTATGGATTACCTAGATATCGGTGGCTTACTCATGCTTGGAATTTTTTTCAGAGAGAGTTTAAGTGCTGTGGAGTAGTATATTTCACTGACTGGTTGGAAATGACAGAGATGGACTGGCCCCCAGATTCCTGCTGTGTTAGAGAATTCCCAGGATGTTCCAAACAGGCCCACCAGGAAGATCTCAGTGACCTTTATCAAGAGGGTTGTGGGAAGAAAATGTATTCCTTTTTGAGAGGAACCAAACAACTGCAGGTGCTGAGGTTTCTGGGAATCTCCATTGGGGTGACACAAATCCTGGCCATGATTCTCACCATTACTCTGCTCTGGGCTCTGTATTATGATAGAAGGGAGCCGGGGACAGACCAAATGATGTCCTTGAAGAATGACAACTCTCAGCACCTGTCATGTCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kestutis Planutis et al.
Scientific reports, 4, 5630-5630 (2014-07-10)
Norrin binds to the frizzled-4 receptor, stimulating canonical Wnt signaling. We investigate here the role of colorectal cancer (CRC) produced Norrin in endothelial cell growth, motility, and blood vessel formation, as well as the expression of the Norrin signaling pathway