Wichtige Dokumente
EHU004341
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF263
Größe auswählen
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CACATTCCCAGTCAGGAGGTCCCAGGCACCCAGGTGGGACAAGGAGGAAAGCTATGGGATCCCAGTGTCCAGAGCTGCAAGGAGGGCCTGAGCCCCAGAGGCCCAGCTCCAGGAGAAGAGAAATTTGAGAACCTGGAAGGTGTTCCGTCTGTATGCTCTGAGAACATCCACCCTCAGGTGCTGCTTCCTGACCAGGCCCGAGGGGAGGTGCCCTGGAGTCCTGAGCTGGGAAGACCTCATGACCGGTCGCAAGGGGATTGGGCGCCTCCCCCAGAGGGTGGAATGGAGCAGGCCTTGGCAGGAGCCTCAAGTGGCAGAGAACTGGGGCGACCGAAGGAACTGCAGCCAAAGAAACTCCATTTATGTCCCTTGTGTGGCAAAAATTTCTCTAACAACTCAAACCTAATTAGGCACCAGAGAATACATGCAGCTGAAAGACTGTGTATGGGTGTGGACTGCACTGAAATCTTTGGTGGGAACCCACGTTTCCTGTCACTACACAGAGCACACCTGGGAGAGGAGGCCCACAAGTGCCTTGAATGTGGGAAATGCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ZNF263(10127) , ZNF263(10127)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)