Wichtige Dokumente
EHU003961
MISSION® esiRNA
targeting human USP13
Größe auswählen
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGATCGCCTGATGAACCAATTGATAGACCCATCAGACATCGATGAGTCATCAGTGATGCAGCTGGCCGAGATGGGTTTCCCGCTGGAAGCATGTCGCAAGGCTGTGTACTTCACTGGAAATATGGGCGCCGAGGTGGCCTTCAACTGGATCATTGTTCACATGGAAGAGCCAGATTTTGCTGAGCCGCTGACCATGCCTGGTTATGGAGGGGCAGCTTCTGCTGGAGCCTCTGTTTTTGGTGCTTCTGGACTGGATAACCAACCTCCAGAGGAAATCGTAGCTATCATCACCTCCATGGGATTTCAGCGAAATCAGGCTATTCAGGCACTACGAGCAACGAATAATAACCTGGAAAGAGCACTGGATTGGATCTTTAGCCACCCTGAGTTTGAAGAAGACAGTGATTTTGTGATTGAGATGGAGAATAATGCCAATGCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... USP13(8975) , USP13(8975)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?