Merck
EHU003621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human WEE1
Größe auswählen
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GATGTGCGACAGACTCCTCAAGTGAATATTAATCCTTTTACTCCGGATTCTTTGTTGCTTCATTCCTCAGGACAGTGTCGTCGTAGAAAGAGAACGTATTGGAATGATTCCTGTGGTGAAGACATGGAAGCCAGTGATTATGAGCTTGAAGATGAAACAAGACCTGCTAAGAGAATTACAATTACTGAAAGCAATATGAAGTCCCGGTATACAACAGAATTTCATGAGCTAGAGAAAATCGGCTCTGGAGAATTTGGTTCTGTATTTAAGTGTGTGAAGAGGCTGGATGGATGCATTTATGCCATTAAGCGATCAAAAAAGCCATTGGCGGGCTCTGTTGATGAGCAGAACGCTTTGAGAGAAGTATATGCTCATGCAGTGCTTGGACAGCATTCTCATGTAGTTCGATATTTCTCTGCGTGGGCAGAAGATGATCATATGCTTATACAGAATGAATATTGTAATGGTGGAAGTTTAGCTGATGCTATAAGTGAAAACTACAGAATCATGAGTTACTTTAAAGAAGCAGAGTTGAAGGATCTCCTTTTGCAAGTTGGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nupam P Mahajan et al.
Oncotarget, 8(63), 106352-106368 (2018-01-02)
Epigenetic signaling networks dynamically regulate gene expression to maintain cellular homeostasis. Previously, we uncovered that WEE1 phosphorylates histone H2B at tyrosine 37 (pY37-H2B) to negatively regulate global histone transcriptional output. Although pY37-H2B is readily detected in cancer cells, its functional
Ana Slipicevic et al.
Gynecologic oncology, 135(1), 118-124 (2014-08-06)
Wee1-like kinase (Wee1) is a tyrosine kinase which negatively regulates entry into mitosis at the G2 to M-phase transition and has a role in inhibition of unscheduled DNA replication in S-phase. The present study investigated the clinical role of Wee1
Gry Irene Magnussen et al.
BMC cancer, 15, 462-462 (2015-06-10)
Malignant melanoma has an increasing incidence rate and the metastatic disease is notoriously resistant to standard chemotherapy. Loss of cell cycle checkpoints is frequently found in many cancer types and makes the cells reliant on compensatory mechanisms to control progression.
Koji Hatano et al.
Nucleic acids research, 43(8), 4075-4086 (2015-04-08)
MicroRNAs (miRNAs) have been implicated in DNA repair pathways through transcriptional responses to DNA damaging agents or through predicted miRNA regulation of DNA repair genes. We hypothesized that additional DNA damage regulating miRNAs could be identified by screening a library