Merck
EHU003101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EXOC2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CATGACGCAGAAACTGGAGAATGTTCTGAACAGAGCAAGTAATACTGCAGACACATTGTTTCAAGAAGTATTAGGTCGGAAAGACAAGGCAGATTCCACTAGAAATGCACTCAATGTGCTTCAGCGATTTAAGTTTCTTTTCAACCTTCCTCTAAATATTGAAAGGAATATTCAAAAGGGTGATTATGATGTGGTTATTAATGATTATGAAAAGGCCAAGTCACTTTTTGGGAAAACGGAGGTGCAAGTTTTCAAGAAATATTATGCTGAAGTAGAAACAAGGATTGAAGCTTTAAGAGAATTACTTCTGGATAAATTGCTTGAGACACCATCAACTTTACATGACCAAAAACGTTACATAAGGTACCTGTCTGACCTTCATGCGTCTGGTGACCCTGCTTGGCAATGCATTGGAGCCCAACACAAGTGGATCCTTCAGCTCATGCACAGTTGCAAAGAGGGCTACGTGAAAGATCTGAAAGGCAAGGATTTCTCTTCCAATGTTCCCATGTTGGATCTTGATAATGATACACGTCCCTCAGTGTTGGGCCATCTCAGTC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wen-Wen Gu et al.
Reproduction (Cambridge, England), 159(1), 59-71 (2019-11-11)
The invasion of maternal decidua by extravillous trophoblast (EVT) is essential for the establishment and maintenance of pregnancy, and abnormal trophoblast invasion could lead to placenta-associated pathologies including early pregnancy loss and preeclampsia. SEC5, a component of the exocyst complex
Long Yang et al.
BMC biology, 16(1), 46-46 (2018-04-29)
Candida albicans (C. albicans) invasion triggers antifungal innate immunity, and the elevation of cytoplasmic Ca2+ levels via the inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (InsP3R) plays a critical role in this process. However, the molecular pathways linking the InsP3R-mediated increase in Ca2+ and