Wichtige Dokumente
EHU002651
MISSION® esiRNA
targeting human MAP1LC3B
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCAAGTGAGCACATTCAGCTTTGGAAACTATATTATTTAATGTAGGCTAGCTTGTTTTCAAATTTTAAAAGTTTAAAAATAAAATACTTTGCATTCTAAGTTGCCAATAAAATAGACCTTCAAGTTATTTTAATGCTCTTTTCTCACTAATAGGAACTTGTAATTCCAGCAGTAATTTAAAGGCTTTCAGAGAGACCCTGAGTCTTCTCTTCAGGTTCACAAAACCCGCCGCCTTTTTGGGTAGAAGTTTTCTACTCAGCTAGAGAGATCTCCCTAAGAGGATCTTTAGGCCTGAGTTGTGAAGCGCAACCCCCGCAAAACGCATTTGCCATCACAGTTGGCACAAACGCAGGGTAAACGGGCTGTGTGAGAAAACGGCCCTGACTGTAAACTGCTGAAGGTCCCTGACTCCTAAGAGAACCACACCCAAAGTCCTCACT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3B(81631) , MAP1LC3B(81631)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?