EHU002381
MISSION® esiRNA
targeting human EGLN2, RAB4B-EGLN2
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGGGCAGCTATGTCATCAACGGGCGCACCAAGGCCATGGTGGCGTGTTACCCAGGCAACGGGCTCGGGTACGTAAGGCACGTTGACAATCCCCACGGCGATGGGCGCTGCATCACCTGTATCTATTACCTGAATCAGAACTGGGACGTTAAGGTGCATGGCGGCCTGCTGCAGATCTTCCCTGAGGGCCGGCCCGTGGTAGCCAACATCGAGCCACTCTTTGACCGGTTGCTCATTTTCTGGTCTGACCGGCGGAACCCCCACGAGGTGAAGCCAGCCTATGCCACCAGGTACGCCATCACTGTCTGGTATTTTGATGCCAAGGAGCGGGCAGCAGCCAAAGACAAGTATCAGCTAGCATCAGGACAGAAAGGTGTCCAAGTACCTGTATCACAGCCGCCTACGCCCACCTAGTGGCCAGTCCCAGAGCCGCATGGCAGACAGCTTAAATGACTTCAGGAGAGCCCTGGGCCTGTGCTGGCTGCTCCTTCCCTGCCACCGCTGCTGCTTCTGACTTTGCCTCTGTCCTGCCTGGTGTGGAGGGCTCTGTCTGTTGCTGAGGACCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EGLN2(112398) , EGLN2(112398)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable