Merck
EHU000731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VAMP4
Größe auswählen
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGACCATCTGGACCAAGATTTGGACCTAGAAATGATAAAATTAAGCATGTTCAGAATCAAGTGGATGAAGTTATTGATGTCATGCAAGAAAATATTACAAAGGTAATTGAGAGAGGGGAGAGACTAGATGAACTACAGGACAAATCAGAAAGCTTATCGGATAATGCAACAGCTTTTAGCAACAGATCCAAACAACTTCGAAGGCAAATGTGGTGGCGTGGATGCAAAATAAAAGCCATCATGGCTTTGGTTGCTGCTATCCTTTTGCTAGTGATTATCATTCTTATAGTCATGAAATACCGTACTTGATTTGATGACAGAGATCTTCATTAAACAAGATCTGGGACAGTAATAAAAGATTGCTGCATAATTTAAATGAAACCTATGTGTATATAACTTTCAAAACTTCTTTTTCAAGAAACTAAGAGCTCAGATCATCCTGCACTTGAAAAATGAAGTTTTACCACCATCAAAACTATCATTATTTAACAACAAGTGAAGATCAACAGAAAAATTCAAGTAGCTTTGCAAATACTAGTTGATACTCAGTGAAATCACGTCACTATTTTGATGCCTGAATCCATACC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Praneeth Chitirala et al.
Frontiers in immunology, 10, 1855-1855 (2019-08-27)
Cytotoxic T lymphocytes kill infected or malignant cells through the directed release of cytotoxic substances at the site of target cell contact, the immunological synapse. While genetic association studies of genes predisposing to early-onset life-threatening hemophagocytic lymphohistiocytosis has identified components
Masataka Kunii et al.
The Journal of cell biology, 220(1) (2020-12-18)
In the developing brain, the polarity of neural progenitor cells, termed radial glial cells (RGCs), is important for neurogenesis. Intercellular adhesions, termed apical junctional complexes (AJCs), at the apical surface between RGCs are necessary for cell polarization. However, the mechanism