Merck
EHNC012971
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AL589846
Größe auswählen
20 μG
CHF 239.00
50 μG
CHF 424.00
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 239.00
50 μG
CHF 424.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCGGAGGGTTATTTCTTCCTGTAGCACACTCTGACTAATAGAGTAGCTAGCAGCTAGGAGGTTTTTAAATATCTTTATTTAGCAAAATGAAATGGTGCCAATCTTACGTTGATATGATTTTTTTTTCTTTTGATATTTAATTGCCCCGGGAAGTATGATGCCTTGGACATTCTGACACTGATAACTGGAGTGTGGGGAGGTGTCCGGTTTAACACGGGTAATAGTTCTCAGGACAGGGGCCACAATATGGGACCCCTCAGCCCCAATTCAACCAGAGTCACACCTGTTTTATCTGCATAATGAATAAATGAACAAGCATACTGGGGTCTGCACAAGATTTCACATCAGGAAAGGGTTTTATAGCTGAAAAAGAAAAAGTTAAAAGTTGTGCAGCAAAGACTATGCTAAGCCCTGGGAATGTGGTAAAGAATGAGACAGACACAGGCTGCATATTGGCTATGACTTTCAGCTTTGCGGGGCATGGAGAGGCCGAAAGGGCAGACAAAAGACAAGTCAACTAATTAATTAAATAACTGAAAGTAGAAACACTCTATGTAGGTAAGATATGGGGACTGAAGTAGAGATTAACAGGAGGTGGCAGG
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)