Wichtige Dokumente
E9780
Anti-Endothelin A Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EDNRA, ENDOR, ET-AR, ETA, ETA RECEPTOR, ETRA, Endothelin Receptor Type A, Et1 receptor, Gpcr10, RATENDOR, Anti-ET-A Receptor
Größe auswählen
CHF 487.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 487.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3-16 μg/mL using human heart tissue
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EDNRA(1909)
mouse ... Ednra(13617)
rat ... Ednra(24326)
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?