Merck
E9767
Sigma-Aldrich
Estradiol-2,4-3H
ethanol solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O2
Molekulargewicht:
272.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
ethanol solution
Kennzeichnungsgrad
30-60 Ci/mmol
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)