Merck
E9645
Sigma-Aldrich
Estrone sulfamate
≥98%
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-sulfamate
Größe auswählen
0.2 MG
CHF 197.00
CHF 197.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.2 MG
CHF 197.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 197.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N)Oc1cc2c(cc1)[C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC2
InChI
1S/C18H23NO4S/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(19,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H2,19,21,22)/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChIKey
RVKFQAJIXCZXQY-CBZIJGRNSA-N
Anwendung
Lead compound for design of steroid sulfatase inhibitors.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Active site directed inhibition of estrone sulfatase by nonsteroidal coumarin sulfamates.
L W Woo et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(7), 1349-1351 (1996-03-29)
A Purohit et al.
Biochemistry, 34(36), 11508-11514 (1995-09-12)
Steroid sulfatases are responsible for the hydrolysis of 3beta-hydroxy steroid sulfates, such as cholesterol and pregnenolone sulfate, and have an important role in regulating the synthesis of estrogenic steroids, from estrone sulfate and dehydroepiandrosterone sulfate, in endocrine-dependent tumors. Although little