Wichtige Dokumente
E7752
cis-11,14-Eicosadienoic acid ethyl ester
≥98% (capillary GC), liquid
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H40O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (capillary GC)
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChIKey
PYVCCFLKWCNDQZ-MURFETPASA-N
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?