Merck
E7642
Endoglycosidase H from Streptomyces plicatus
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonym(e):
β-N-Acetylglucosaminidase H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
EG-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
mol wt
27 kDa
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 0.05 M sodium phosphate, pH 7, containing 25 mM EDTA and preservative
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of dabsyl-Asn-(GlcNAc)2(Man)5 per min at pH 5.5 at 37 °C.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)