Wichtige Dokumente
E6279
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr1173) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-phospho-EGFR (pTyr1173)
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen 170 kDa
Speziesreaktivität
chicken, human, mouse, rat
Methode(n)
western blot: 1:1,000 using A431 cells +/- EGF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1173)
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Allgemeine Beschreibung
Anti-phospho-EGFR [pTyr1173] specifically recognizes human EGFR phosphorylated at tyrosine 1173. Cross reactivity may be observed with mouse and rat.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?