Wichtige Dokumente
E5149
EMB-Bouillon
pH 7.2±0.2 (25 °C)
Synonym(e):
Eosin-Methylenblau-Boullion
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41171606
pH-Wert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung
Empfohlen für die Isolierung und Differenzierung von gramnegativen Darmbakterien.
Komponenten
Zusammensetzung (g/L)
Peptic Digest of Animal Tissue 10.00
Dikaliumphosphat 2.00
Lactose 5.00
Saccharose 5.00
Eosin-Y 0.40
Methylenblau 0.065
Peptic Digest of Animal Tissue 10.00
Dikaliumphosphat 2.00
Lactose 5.00
Saccharose 5.00
Eosin-Y 0.40
Methylenblau 0.065
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Howard, B.J.
Clinical and Pathogenic Microbiology (1994)