Merck
E5000
16,17-Epoxy-5-pregnen-3β-ol-20-on-acetat
~95%
Synonym(e):
16α,17-Epoxy-3β-hydroxy-5-pregnen-20-one acetate, 3β-Acetoxy-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
251-883-6
MDL number:
Assay:
~95%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H32O4/c1-13(24)23-20(27-23)12-19-17-6-5-15-11-16(26-14(2)25)7-9-21(15,3)18(17)8-10-22(19,23)4/h5,16-20H,6-12H2,1-4H3/t16?,17?,18?,19?,20-,21?,22?,23-/m1/s1
InChI key
YRLVTBXOGJMZNC-GJCICFDPSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E5000-5G04061832849911