E3526
Anti-phospho-Elk-1 (pSer383) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using Elk-1 fusion protein phosphorylated with purified Erk2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer383)
Angaben zum Gen
human ... ELK1(2002)
mouse ... Elk1(13712)
rat ... Elk1(314436)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable