Merck
E3512
cis-13-Eicosenoic acid methyl ester
~99% (capillary GC), liquid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H40O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.54
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99% (capillary GC)
form
liquid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h8-9H,3-7,10-20H2,1-2H3/b9-8-
InChI key
XQXARCJTXXEQEX-HJWRWDBZSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)