Wichtige Dokumente
E2906
Anti-dEGF Receptor, Extracellular Domain antibody, Mouse monoclonal
clone C-273, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Drosophila Epidermal Growth Factor Receptor, Anti-dEGFR
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C-273, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
Drosophila
Konzentration
~1.2 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant protein representing amino acids 299-359 of the Drosophila EGFR extracellular domain
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Drosophila melanogaster ... Egfr(37455)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Immunohistochemistry
- Indirect ELISA
- Western blotting at a concentration of 0.25-0.5μg/mL using recombinant protein representing amino acids 299-359 of the Drosophila EGFR extracellular domain
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)