Fortfahren mit
E1656
Endocleaning Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
room temp
Quality Segment
General description
For sample preparation use in some GenElute™ kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7411W0263C2112
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)