Merck
E008906
Sigma-Aldrich
Dextransulfat Natriumsalz aus Leuconostoc spp.
average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
Molecular Biology
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw >500,000 (dextran starting material)
Enthält
0.5-2% phosphate buffer
Verfügbarkeit
available only in China
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)