D9549
[Phe4]-Dermorphin fragment 1-4 amide
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
TAPP, Tyr-D-Ala-Phe-Phe-NH2
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(NC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(N)=O
Angaben zum Gen
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable