Merck
D9504
DNP-Glycin
Synonym(e):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.16
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-114-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
particle immunofluorescence: suitable
color
light yellow to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7N3O6/c9-7(8(12)13)5-2-1-4(10(14)15)3-6(5)11(16)17/h1-3,7H,9H2,(H,12,13)
InChI key
INIGODASXCUILV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luisa A Ferreira et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 35(1), 207-218 (2016-01-05)
Solvent properties of aqueous media (dipolarity/polarizability, hydrogen bond donor acidity, and hydrogen bond acceptor basicity) were measured in the coexisting phases of Dextran-PEG aqueous two-phase systems (ATPSs) containing .5 and 2.0 M urea. The differences between the electrostatic and hydrophobic properties
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9504-5G04061832468594
D9504-1G04061833590799