Merck
D8538
Deamino-Tyr-Tyr ethyl ester
Synonym(e):
DTE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCc2ccc(O)cc2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)