Merck
D8389
Sigma-Aldrich
1,3-Dielaidin
≥98% (GC)
Synonym(e):
1,3-Di(trans-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H72O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
620.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (GC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable