Merck
D8381
Dansyl-DL-aspartic acid bis(cyclohexylammonium) salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N2O6S · C12H26N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.74
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.CN(C)c3cccc4c(cccc34)S(=O)(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)