Merck
D8283
Sigma-Aldrich
N-(7-Dimethylamino-4-methyl-3-cumarinyl)-maleimid
Synonym(e):
DACM-3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.29
Beilstein:
1545346
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)c1ccc2C(C)=C(N3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-11-5-4-10(17(2)3)8-12(11)22-16(21)15(9)18-13(19)6-7-14(18)20/h4-8H,1-3H3
InChIKey
ADEORFBTPGKHRP-UHFFFAOYSA-N