Merck
D6638
Sigma-Aldrich
N4,3′-O-Diacetyl-2′-deoxycytidine
~98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.29
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
~98%
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable