Wichtige Dokumente
D6569
Anti-DBP5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DDX19B, Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-As) box polypeptide 19B, Anti-DEAD box RNA helicase, Anti-DEAD box protein 19B, Anti-DEAD5
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~53 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK-293T cell lysate
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human DBP5
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDX19B(11269)
mouse ... Ddx19b(234733)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)