Merck
D6395
Sigma-Aldrich
Essigsäure-(trans-7,cis-9-dodecadien-1-yl-ester)
Synonym(e):
(E,Z)-7,9-DDDA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC/C=C\C=C\CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h4-7H,3,8-13H2,1-2H3/b5-4-,7-6+
InChIKey
LLRZUAWETKPZJO-SCFJQAPRSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Pheromone for Lobesia botrana
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)